4-(Methylthio)benzylamin
Lieferant: Wako
WAKO358-14563EA 0 CHF
WAKO358-14563
4-(Methylthio)benzylamin
4-(Methylthio)benzylamin
Formel: C₈H₁₁NS
MW: 153,2500 g/mol
MDL Number: MFCD01310831
CAS-Nummer: 83171-39-5