4-Chlor-4'-hydroxybenzophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS22002G100EA
0
CHF
ACTIAS22002G100
4-Chlor-4'-hydroxybenzophenon
4-Chlor-4'-hydroxybenzophenon
Formel:
C₁₃H₉ClO₂ MW: 232,67 g/mol |
MDL Number:
MFCD00002357 CAS-Nummer: 42019-78-3 EINECS: 255-627-4 |