Maltol

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung

Synonyms: 3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-onMaltol3-Hydroxy-2-methyl-γ-pyron

EHERC14734300EA 62 CHF
EHERC14734300
Maltol
Maltol
Formel: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,453 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006578
CAS-Nummer: 118-71-8
EINECS: 204-271-8
Merck Index: 13,05735

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR