5-Iod-1-methyl-1H-pyrazol ≥97%
Gefahr
H37465.06EA 413 CHF
H37465.06 H37465.03
5-Iod-1-methyl-1H-pyrazol ≥97%
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅IN₂
MW: 208,00 g/mol
Melting Pt: 78…81 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11109327
CAS-Nummer: 34091-51-5