4-Iod-1-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS12910G100EA
119
CHF
ACTIAS12910G100
4-Iod-1-methyl-1H-pyrazol
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₅IN₂ MW: 208,0000 g/mol |
MDL Number:
MFCD05663860 CAS-Nummer: 39806-90-1 |