3'-Fluor-4'-(1-imidazolyl)acetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21557G5EA 228 CHF
ACTIAS21557G5 ACTIAS21557G25
3'-Fluor-4'-(1-imidazolyl)acetophenon
3'-Fluor-4'-(1-imidazolyl)acetophenon
Formel: C₁₁H₉FN₂O
MDL Number: MFCD11136857
CAS-Nummer: 870838-82-7