2'-Amino-4',5'-methylendioxyacetophenon Hydrochlorid 98%
|
Achtung
|
B21788.14EA
254
CHF
B21788.14
B21788.06
2'-Amino-4',5'-methylendioxyacetophenon Hydrochlorid 98%
2'-Amino-4',5'-methylendioxyacetophenon Hydrochlorid
Formel:
C₉H₁₀ClNO₃ MW: 215,64 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00053022 CAS-Nummer: 93983-01-8 EINECS: 301-288-3 |