10,12-Docosadiindisäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
L10647.03EA
104
CHF
L10647.03
L10647.06
10,12-Docosadiindisäure 95%
10,12-Docosadiynedioic acid
Formel:
C₂₂H₃₄O₄ MW: 362,51 g/mol Melting Pt: 110…112 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00078306 CAS-Nummer: 28393-02-4 |