(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropancarbonsäureamid
Lieferant: Molekula
MOLE17190958-5GEA
0
CHF
MOLE17190958-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropancarbonsäureamid
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropancarbonsäureamid
Formel:
C₆H₁₁NO MW: 113,1600 g/mol |
MDL Number:
MFCD00216614 CAS-Nummer: 75885-58-4 EINECS: 278-334-3 |