Hydrochlorothiazid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP186EA
551
CHF
PROOBP186
Hydrochlorothiazid
Hydrochlorothiazid
Formel:
C₇H₈ClN₃O₄S₂ |
MDL Number:
MFCD00051765 CAS-Nummer: 58-93-5 EINECS: 200-403-3 |