D(+)-Glucuronsäure-6,3-lacton
Lieferant: Molekula
MOLE13139248-100GEA 0 CHF
MOLE13139248-100G
D(+)-Glucuronsäure-6,3-lacton
D(+)-Glucuronsäure-6,3-lacton
Formel: C₆H₈O₆
MW: 176,12 g/mol
MDL Number: MFCD00135622
CAS-Nummer: 32449-92-6
EINECS: 251-053-3