D(+)-Glucuronsäure-6,3-lacton zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41864.0500EA 278 CHF
8.41864.0500 8.41864.0100 8.41864.0025
D(+)-Glucuronsäure-6,3-lacton zur Synthese, Sigma-Aldrich®
D(+)-Glucuronsäure-6,3-lacton
Formel: C₆H₈O₆
MW: 176,12 g/mol
MDL Number: MFCD00135622
CAS-Nummer: 32449-92-6
EINECS: 251-053-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 170 - 175 °C
Molar Mass 176.12 g/mol