4-(2-Pyrrolidinyl)pyridin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H26051.MDEA
424
CHF
H26051.MD
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridin 96%
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridin
Formel:
C₉H₁₂N₂ MW: 148,21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01862536 CAS-Nummer: 128562-25-4 |