4'-Hydroxydiclofenac
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
J64095.X0EA 898 CHF
J64095.X0
4'-Hydroxydiclofenac
4'-Hydroxydiclofenac
Formel: C₁₄H₁₁Cl₂NO₃
MW: 312,15 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD01671980
CAS-Nummer: 64118-84-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III