L(+)-Diisopropyltartrat
Lieferant: Molekula
MOLEM57437082EA 0 CHF
MOLEM57437082
L(+)-Diisopropyltartrat
L(+)-Diisopropyltartrat
Formel: C₁₀H₁₈O₆
MW: 234,25 g/mol
MDL Number: MFCD00064450
CAS-Nummer: 2217-15-4
EINECS: 218-709-0