Ethylacetopyruvat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS37549G5EA
0
CHF
ACTIAS37549G10
ACTIAS37549G5
Ethylacetopyruvat
Ethylacetopyruvat
Formel:
C₇H₁₀O₄ MW: 158,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00009124 CAS-Nummer: 615-79-2 EINECS: 210-447-5 |