1-(4-Cyanphenyl)-2-thioharnstoff ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L12219.03EA 165 CHF
L12219.03 L12219.06
1-(4-Cyanphenyl)-2-thioharnstoff ≥98%
1-(4-Cyanphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: C₈H₇N₃S
MW: 177,23 g/mol
Melting Pt: ∼ 205 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041175
CAS-Nummer: 3460-55-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III