N-(6-Brom-2-pyridyl)thioharnstoff ≥97%
Gefahr
H34220.MDEA 68.2 CHF
H34220.MD
N-(6-Brom-2-pyridyl)thioharnstoff ≥97%
N-(6-Brom-2-pyridyl)thioharnstoff
Formel: C₆H₆BrN₃S
MW: 232,10 g/mol
Melting Pt: 217…221 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22380711
CAS-Nummer: 439578-83-3