2-Methylnicotinamid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS32608G1EA
0
CHF
ACTIAS32608G1
ACTIAS32608G5
2-Methylnicotinamid
2-Methylnicotinamid
Formel:
C₇H₈N₂O MW: 136,1512 g/mol |
MDL Number:
MFCD09909457 CAS-Nummer: 58539-65-4 |