VWR® Q Path®, Aufbewahrungsbox
Lieferant: VWR
Q Path®
631-1072EA 1330 CHF
631-1072
VWR® Q Path®, Aufbewahrungsbox
Boxen Lagerboxen
Lagerbox mit zwei Schubladen aus Metall für Biopsie- und Einbettkassetten.
  • Für 2×700 Einbett-Kassetten
  • Gewicht: 16 kg