VWR®, Digitaler Timer, Ein Kanal
Lieferant: VWR
VWR®
609-0185EA 58.4 CHF
609-0185
VWR®, Digitaler Timer, Ein Kanal
Timer Timer, digital
  • Countdown ab 99 Minuten, 59 Sekunden
  • Lauter Alarm für lärmintensive Umgebungen
  • Speicherfunktion
  • Kleine, tragbare Einheit
  • Automatische Abschaltung
Lieferumfang: Inkl. Magnet, Stand, Clip und Kalibrierungszertifikat.