VWR® LaPrep Sigma, Präparatives HPLC-System
Lieferant: VWR
VWR® LaPrep
905-0550EA 0 CHF
905-0550 905-0509 905-0508 905-0507 905-0528 905-0505 905-0527 905-0504 905-0515 905-0526 905-0514 905-0503 905-0525 905-0502 905-0524 905-0523 905-0512 905-0501 905-0500 905-0511 905-0510
VWR® LaPrep Sigma, Präparatives HPLC-System
Chromatographiesysteme Präparative HPLC-Systeme, komplett
LaPrep Sigma ist ein äußerst robustes und kompaktes System für die präparative Chromatographie, das auf der intuitiven EZChrom Softwareplattform läuft. Das modulare System bietet viele verschiedene Konfigurationen und eines der kompaktesten Designs auf dem Markt (242×352 mm). Dank seines einfach zu bedienenden Touchscreens und der Ethernet-Verbindung ist es eine ideale Ergänzung für jedes Labor, in dem eine flexible präparative HPLC-Lösung benötigt wird.
LaPrep Sigma verfügt über Funktionen, die von der analytischen bis zur präparativen Skala reichen, eine Pumpenleistung von 1 ml bis 600 ml/min sowie eine leichte Verbindung zu einem vollautomatischen Fraktionssammler. Zusammen mit der Option eines Einfach- und Mehrfach-Wellenlängen-UV-Detektors für Autosampler oder Einzelinjektions-Probenausgabe ist das LaPrep Sigma unabhängig von den Konfigurationsanforderungen eine hervorragende Wahl für jedes präparative Labor.
Der Schlüssel zur Flexibilität des LaPrep Sigma ist das Assistentenmodul. Der Assistent beinhaltet das Fraktionierungsventil, das Injektionsventil und die automatisierte Injektionspumpe, d. h. dass der erforderliche Platzbedarf minimal ist. Eine Vielzahl von Konfigurationsoptionen ist verfügbar.
Für weitere Informationen, Demo-Anfragen oder Anwendungssupport wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Avantor Chromatographie-Spezialisten, oder per E-Mail an chromatography@eu.vwr.com.