Säulen, PD MidiTrap™ G-10
Lieferant: Cytiva
28-9180-11EA 493 CHF
28-9180-11
Säulen, PD MidiTrap™ G-10
Chromatographiesäulen
PD MidiTrap G-10 columns are prepacked, single-use gravity columns for buffer exchange and cleanup of biological samples, for example peptides, small proteins, and oligosaccharides.
  • Vorgepackt mit Sephadex™ G-10 Medium für effiziente Entfernung von Kontaminanten wie Salzen, Farbstoffen und radioaktiven Markierungen
  • Hohe Entsalzungskapazität – kein Reinigungssystem erforderlich
  • Vorbereitung von Proben im Volumenbereich von 400 bis 1000 µl
  • Stabil in Gegenwart aller gängigen Puffer
Für kleinvolumigere Anwendungen verwenden Sie die PD MiniTrap™ G-10 Säulen (100 bis 300 μl).
For smaller scale please use PD MiniTrap G-10 columns (300 μl).
Lieferumfang: Instructions are supplied with the columns.