2,6-Dimethylbenzaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS1477G5EA
0
CHF
ACTIAS1477G25
ACTIAS1477G5
2,6-Dimethylbenzaldehyde
2,6-Dimethylbenzaldehyde
Formula:
C₉H₁₀O MW: 134.18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00128003 CAS Number: 1123-56-4 |