2,6-Diacetylpyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35441G5EA
0
CHF
ACTIAS35441G5
ACTIAS35441G1
2,6-Diacetylpyridine
2,6-Diacetylpyridine
Formula:
C₉H₉NO₂ MW: 163.18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006304 CAS Number: 1129-30-2 EINECS: 214-442-9 |