4-Aminopyrimidine-5-carbonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS23172G5EA 87 CHF
ACTIAS23172G5 ACTIAS23172G25
4-Aminopyrimidine-5-carbonitrile
4-Aminopyrimidine-5-carbonitrile
Formula: Câ‚…Hâ‚„Nâ‚„
MW: 120.11 g/mol
MDL Number: MFCD00054552
CAS Number: 16357-69-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III