4'-Hydroxybutyrophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS25288G100EA
160
CHF
ACTIAS25288G100
ACTIAS25288G25
4'-Hydroxybutyrophenon
4'-Hydroxybutyrophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,2011 g/mol |
MDL Number:
MFCD00020173 CAS-Nummer: 1009-11-6 EINECS: 213-766-8 |