3-Amino-4-methylbenzotrifluoride
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
ACTIAS34935G10EA
0
CHF
ACTIAS34935G10
ACTIAS34935G5
ACTIAS34935G1
3-Amino-4-methylbenzotrifluoride
3-Amino-4-methylbenzotrifluoride
Formula:
C₈H₈F₃N MW: 175.16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00134580 CAS Number: 25449-96-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |