5-Aminophthalazine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS30342G5EA
0
CHF
ACTIAS30342G5
ACTIAS30342G1
5-Aminophthalazine
5-Aminophthalazine
Formula:
C₈H₇N₃ MW: 145.1613 g/mol |
MDL Number:
MFCD08272072 CAS Number: 102072-84-4 |