4-Brom-1-naphthoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21212G5EA 0 CHF
ACTIAS21212G5 ACTIAS21212G25 ACTIAS21212G1
4-Brom-1-naphthoesäure
4-Brom-1-naphthoesäure
Formel: C₁₁H₇BrO₂
MDL Number: MFCD00094221
CAS-Nummer: 16650-55-8