4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS2572G5EA
0
CHF
ACTIAS2572G5
4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formula:
C₁₀H₅ClF₃N |
MDL Number:
MFCD00006775 CAS Number: 346-55-4 EINECS: 206-471-0 |