3-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
1-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
ACTIAS33808G1EA
0
CHF
ACTIAS33808G1
ACTIAS33808G5
ACTIAS33808G10
3-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride
3-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Formula:
C₇H₃ClF₃NO₂ MW: 225.5500 g/mol |
MDL Number:
MFCD03412202 CAS Number: 401-93-4 |