1,1,3,3-Tetrabromoacetone
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
1,1,3,3-Tetrabromo-2-propanone
ACTIAS20523G25EA
0
CHF
ACTIAS20523G25
ACTIAS20523G5
1,1,3,3-Tetrabromoacetone
1,1,3,3-Tetrabromoacetone
Formula:
C₃H₂Br₄O |
MDL Number:
MFCD00059470 CAS Number: 22612-89-1 |