2-Amino-4-chlorbenzamid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS36333G1EA
36
CHF
ACTIAS36333MG250
ACTIAS36333G1
ACTIAS36333G5
2-Amino-4-chlorbenzamid
2-Amino-4-chlorbenzamid
Formel:
C₇H₇ClN₂O MW: 170,6000 g/mol |
MDL Number:
MFCD09042792 CAS-Nummer: 5900-59-4 |