2-Amino-6-methoxypyrazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS30748G5EA
0
CHF
ACTIAS30748G5
ACTIAS30748G1
2-Amino-6-methoxypyrazin
2-Amino-6-methoxypyrazine
Formel:
C₅H₇N₃O MW: 125,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD09909689 CAS-Nummer: 6905-47-1 |