2-Bromo-5-iodopyrazine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS50758G1EA
0
CHF
ACTIAS50758G1
ACTIAS50758G5
2-Bromo-5-iodopyrazine
2-Bromo-5-iodopyrazine
Formula:
Câ‚„Hâ‚‚BrINâ‚‚ MW: 284.8800 g/mol |
MDL Number:
MFCD08061602 CAS Number: 622392-04-5 |