2-Bromopyrazine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS30373G5EA
0
CHF
ACTIAS30373G5
ACTIAS30373G1
2-Bromopyrazine
2-Bromopyrazine
Formula:
C₄H₃BrN₂ MW: 158.9800 g/mol |
MDL Number:
MFCD08275680 CAS Number: 56423-63-3 |