4,4-Difluorocyclohexanone
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS51104G1EA
0
CHF
ACTIAS51104G1
ACTIAS51104G5
4,4-Difluorocyclohexanone
4,4-Difluorocyclohexanone
Formula:
C₆H₈F₂O MW: 134.12 |
MDL Number:
MFCD08146635 CAS Number: 22515-18-0 |