2-Ethoxypyrazine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS24411G25EA
120
CHF
ACTIAS24411G25
ACTIAS24411G100
2-Ethoxypyrazine
2-Ethoxypyrazine
Formula:
C₆H₈N₂O MW: 125.15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00014609 CAS Number: 38028-67-0 EINECS: 253-750-8 |