2-Amino-3-fluorophenol
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34419G1EA 0 CHF
ACTIAS34419G1 ACTIAS34419G5 ACTIAS34419G10
2-Amino-3-fluorophenol
2-Amino-3-fluorophenol
Formula: C₆H₆FNO
MW: 127.1163 g/mol
MDL Number: MFCD07368754
CAS Number: 53981-23-0