2-Benzo[b]thiophencarbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33483G10EA 0 CHF
ACTIAS33483G10 ACTIAS33483G5 ACTIAS33483G1
2-Benzo[b]thiophencarbonsäure
2-Benzo[b]thiophencarbonsäure
Formel: C₉H₆O₂S
MW: 178,22
MDL Number: MFCD00051636
CAS-Nummer: 6314-28-9