1-Ethoxymethyl-2-iodoimidazole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS51150G1EA
0
CHF
ACTIAS51150G1
ACTIAS51150G5
1-Ethoxymethyl-2-iodoimidazole
1-Ethoxymethyl-2-iodoimidazole
Formula:
C₆H₉IN₂O MW: 252.05 |
MDL Number:
MFCD03788568 CAS Number: 146697-87-2 |