4-Chloro-6-methoxypyrimidine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS50161G5EA
0
CHF
ACTIAS50161G5
ACTIAS50161G25
ACTIAS50161G1
4-Chloro-6-methoxypyrimidine
4-Chloro-6-methoxypyrimidine
Formula:
Câ‚…Hâ‚…ClNâ‚‚O MW: 144.5590 g/mol |
MDL Number:
MFCD06200211 CAS Number: 26452-81-3 |