2-Chloro-3-methylquinoline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35282G1EA 0 CHF
ACTIAS35282G1 ACTIAS35282G10 ACTIAS35282G5
2-Chloro-3-methylquinoline
2-Chloro-3-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈ClN
MW: 177.63 g/mol
MDL Number: MFCD00100265
CAS Number: 57876-69-4