2,4-Dichlorchinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS1439G5EA
0
CHF
ACTIAS1439G5
ACTIAS1439G1
2,4-Dichlorchinolin
2,4-Dichloroquinoline
Formel:
C₉H₅Cl₂N MW: 198,0500 g/mol |
MDL Number:
MFCD00023939 CAS-Nummer: 703-61-7 |