Phenoxyacetonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21875G25EA 191 CHF
ACTIAS21875G25
Phenoxyacetonitril
Phenoxyacetonitril
Formel: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
MDL Number: MFCD00052017
CAS-Nummer: 3598-14-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III