2-Pyridylacetonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
2-Pyridineacetonitrile
ACTIAS21238G25EA
0
CHF
ACTIAS21238G25
ACTIAS21238G100
2-Pyridylacetonitrile
2-Pyridylacetonitrile
Formula:
C₇H₆N₂ MW: 118.14 |
MDL Number:
MFCD00006346 CAS Number: 2739-97-1 EINECS: 220-364-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |