2-Amino-3-chlorophenol
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS36350G1EA
0
CHF
ACTIAS36350MG250
ACTIAS36350G1
ACTIAS36350G5
2-Amino-3-chlorophenol
2-Amino-3-chlorophenol
Formula:
C₆H₆ClNO MW: 143.5700 g/mol |
MDL Number:
MFCD11848418 CAS Number: 56962-00-6 |