2-(4-Morpholinyl)phenol
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35725G5EA
0
CHF
ACTIAS35725G5
ACTIAS35725G1
2-(4-Morpholinyl)phenol
2-(4-Morpholinyl)phenol
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ |
CAS Number:
41536-44-1 |