6-Methylpurine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS30797G1EA
0
CHF
ACTIAS30797G1
ACTIAS30797G5
6-Methylpurine
6-Methylpurine
Formula:
C₆H₆N₄ MW: 134.1400 g/mol |
MDL Number:
MFCD00083663 CAS Number: 2004-03-7 EINECS: 217-903-2 |